Learn More
Merck Piezas de repuesto para dispensador de filtro disolvente
Piezas de repuesto para dispensadores de filtro disolvente de 25 mm
63.05€ - 550.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Dispensador de filtración de disolvente |
---|---|
Diámetro (imperial) interior | 0,98 in |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10069960
|
Merck
XX3002502 |
Junta de soporte de filtro |
146.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10459142
|
Merck
XX3002510 |
Pantalla de soporte para filtro |
63.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10666551
|
Merck
XX6602501 |
Matraz y tapón de neopreno; diámetro: 25 mm |
550.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
AccessoriesXX6602501 Flask and Neoprene StopperXX3002502 Filter Holder Gasket, PTFEXX3002510 Filter Holder Support Screen, stainless steelEspecificaciones
Dispensador de filtración de disolvente | |
0,98 in |