Learn More
Merck Prefiltro de polipropileno
Compatibles con disolventes agresivos. Los prefiltros de polipropileno EMD Millipore tienen una alta capacidad de retención de suciedad y son aptos para la prefiltración general y la prefiltración de disolventes, agua desionizada y reducción de contaminación microbiana.
Marca:  Merck AN3H04700
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10616741
  • 219.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Compatibles con disolventes agresivos.Los prefiltros de polipropileno tienen una alta capacidad de retención de suciedad y son aptos para la prefiltración general y la prefiltración de disolventes, agua desionizada y reducción de contaminación microbiana.
Los prefiltros de polipropileno proporcionan una alta retención de partículas, una alta capacidad de retención de suciedad y una baja caída de presión. Están diseñados para la filtración de disolventes orgánicos, pero, una vez humedecidos correctamente con alcohol, también pueden usarse para la filtración de soluciones acuosas. Características y ventajas: •Compatible con disolventes agresivos •Los prefiltros tienen una alta capacidad de retención de suciedad Aplicaciones: Prefiltración general y aclarado, adecuada para disolventes orgánicos
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Polipropileno
Plano
Disolventes, agua desionizada y reducción de biocarga
90°C
0,005 in
Prefiltro
4,7 cm
Desionizado
30 μm
hidrófobos
72 %
90°C
150 µm
1,85 in