Learn More
Merck Prefiltro de polipropileno
Compatibles con disolventes agresivos. Los prefiltros de polipropileno EMD Millipore tienen una alta capacidad de retención de suciedad y son aptos para la prefiltración general y la prefiltración de disolventes, agua desionizada y reducción de contaminación microbiana.
207.00€ - 231.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Fuente del agua de suministro | Desionizado |
Material | Polipropileno |
Tipo de filtro | Plano |
Hidrofobicidad | hidrófobos |
Código de producto | Marca | Densidad de los poros | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Densidad de los poros | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10549212
|
Merck
AN0604700 |
35 % | 0,6 μm |
208.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10004580
|
Merck
AN1204700 |
35 % | 1,2 μm |
207.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10480401
|
Merck
AN5004700 |
72 % | 5 μm |
224.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10389500
|
Merck
AN1H04700 |
35 % | 10 μm |
231.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10379550
|
Merck
AN2504700 |
35 % | 2,5 μm |
207.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10616741
|
Merck
AN3H04700 |
72 % | 30 μm |
219.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Compatibles con disolventes agresivos.Los prefiltros de polipropileno tienen una alta capacidad de retención de suciedad y son aptos para la prefiltración general y la prefiltración de disolventes, agua desionizada y reducción de contaminación microbiana.
- Fabricado con medios de polipropileno virgen al 100 %
- Ofrece gran compatibilidad térmica
- Proporciona alta retención de partículas, alta capacidad de retención de suciedad y caída de presión baja
- Diseñado para la filtración de disolventes orgánicos
- También se puede utilizar, una vez se ha humedecido con alcohol, para la filtración de soluciones acuosas
Especificaciones
Blanco | |
Polipropileno | |
hidrófobos | |
90°C | |
0,005 in | |
Prefiltro | |
4,7 cm |
Desionizado | |
Plano | |
Disolventes, agua desionizada y reducción de biocarga | |
90°C | |
150 µm | |
1,85 in |