Learn More
Merck Prefiltro de polipropileno
Compatibles con disolventes agresivos. Los prefiltros de polipropileno EMD Millipore tienen una alta capacidad de retención de suciedad y son aptos para la prefiltración general y la prefiltración de disolventes, agua desionizada y reducción de contaminación microbiana.
Marca: Merck AN5004700
Detalles adicionales : Peso : 0.11250kg
Descripción
Compatibles con disolventes agresivos.Los prefiltros de polipropileno tienen una alta capacidad de retención de suciedad y son aptos para la prefiltración general y la prefiltración de disolventes, agua desionizada y reducción de contaminación microbiana.
Los prefiltros de polipropileno proporcionan una alta retención de partículas, una alta capacidad de retención de suciedad y una baja caída de presión. Están diseñados para la filtración de disolventes orgánicos, pero, una vez humedecidos correctamente con alcohol, también pueden usarse para la filtración de soluciones acuosas. Características y ventajas: •Compatible con disolventes agresivos •Los prefiltros tienen una alta capacidad de retención de suciedad Aplicaciones: Prefiltración general y aclarado, adecuada para disolventes orgánicosEspecificaciones
Blanco | |
Polipropileno | |
Plano | |
Disolventes, agua desionizada y reducción de biocarga | |
90°C | |
0,005 in | |
Prefiltro | |
4,7 cm |
Desionizado | |
5 μm | |
hidrófobos | |
72 % | |
90°C | |
150 µm | |
1,85 in |