Learn More
Merck Millipore Accesorio para sistema de purificación de agua ultrapura Milli-Q™ Advantage A10, cartucho de pulido Quantum
El cartucho de pulido Quantum elimina las sustancias contaminantes iónicas y orgánicas por debajo de los niveles de traza exigidos por los requisitos de calidad del agua.
Marca: Merck Millipore QTUM0TEX1
Detalles adicionales : Peso : 1.19700kg
Descripción
Quantum polishing catridge removes ionic and organic contaminants below trace levels to match required water quality requirements
Quantum™ TEX Features
- Contains Ionex resins for trace ion levels
- Feedwater nature: Ultrapure
- Technology: Activated carbon, Ion exchange
- Contains Organex and Ionex resins for trace levels of organics and ions
- Feedwater nature: Ultrapure
- Technology: Activated carbon, Ion exchange
Spectrophotometry, spectroscopy, chromatography, and biochemistry
Certifications
ISO 9001 v.2000 and ISO 14001
Compliance
USP 645 suitability requirements
Especificaciones
Carbón activado, intercambio de iones | |
Espectrofotometría, espectroscopía, cromatografía y bioquímica | |
Filtro de cartucho Quantum TEX |
Organex e Ionex | |
Sistemas Milli-Q™ |