Learn More
Merck Millipore Accesorio para sistema de purificación de agua ultrapura Milli-Q™ Advantage A10, cartucho de pulido Quantum
El cartucho de pulido Quantum elimina las sustancias contaminantes iónicas y orgánicas por debajo de los niveles de traza exigidos por los requisitos de calidad del agua.
955.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Milli-Q™ Systems |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Spectrophotometry, spectroscopy, chromatography, and biochemistry |
Código de producto | Marca | Tipo | Tipo de resina | Purification Method | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Tipo de resina | Purification Method | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10176094
|
Merck Millipore
QTUM0TEX1 |
Filtro de cartucho Quantum TEX | Organex e Ionex | Carbón activado, intercambio de iones |
955.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Quantum polishing catridge removes ionic and organic contaminants below trace levels to match required water quality requirements
Quantum™ TEX Features
- Contains Ionex resins for trace ion levels
- Feedwater nature: Ultrapure
- Technology: Activated carbon, Ion exchange
- Contains Organex and Ionex resins for trace levels of organics and ions
- Feedwater nature: Ultrapure
- Technology: Activated carbon, Ion exchange
Spectrophotometry, spectroscopy, chromatography, and biochemistry
Certifications
ISO 9001 v.2000 and ISO 14001
Compliance
USP 645 suitability requirements
Especificaciones
Milli-Q™ Systems | |
Spectrophotometry, spectroscopy, chromatography, and biochemistry |