Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles de 33 mm Millex™
Elimine partículas, reduzca la relación señal-ruido y mantenga unos valores de referencia fijos. Los filtros de jeringa no estériles de 33 mm EMD Millipore Millex™ están fabricados con una carcasa de polietileno con membranas Durapore™ para la preparación de muestras para su análisis. Disponibles en dos tamaños de poro.
Marca: Merck SLHV033NK
2712.93 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.75300kg
Descripción
Elimine partículas, reduzca la relación señal-ruido y mantenga unos valores de referencia fijos. Los filtros de jeringa no estériles de 33 mm Millex™ están fabricados con una carcasa de polietileno con membranas Durapore™ para la preparación de muestras para su análisis. Disponibles en dos tamaños de poro.
Descripción general de los filtros de jeringa Millex™ no estériles con membrana Durapore™ (PVDF)- Bajo nivel de unión de proteínas para minimizar la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
- Compatible con soluciones acuosas y orgánicas leves
- Los materiales de la carcasa son de polipropileno o polietileno de alta densidad (HDPE), lo que ofrece bajo nivel de sustancias extraíbles y una amplia compatibilidad química
Especificaciones
Amarillo | |
Fluoruro de polivinilideno hidrófilo (PVDF) | |
0,45 μm | |
4,5 cm2 | |
≤ 80 µl | |
Millex™ | |
Filtro de jeringa | |
33 mm |
Sí | |
Durapore PVDF | |
No estéril | |
Preparación de muestras analíticas | |
PP | |
Paquete de 1000 | |
<100 ml | |
33 mm |