Learn More
Merck Filtros Millex™: entrada y salida para tubos de silicona
Proteja fuentes de vacío frente a los daños por contaminación y humedad
Marca: Merck SLFG55010
181.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
Proteja las fuentes de vacío frente a los daños por contaminación y humedad
Las unidades de filtro de jeringa Millex™ con membrana PES hidrófoba Fluoropore™ o Millipore Express™ PLUS son ideales para la esterilización en línea de gases y la ventilación de recipientes estériles, y los filtros con membrana Fluoropore™ también se pueden utilizar para esterilizar o aclarar soluciones orgánicas. También hay unidades de filtro especializadas para proteger los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad. Las unidades de filtración Millex™ de 50 mm son especialmente útiles para la protección de líneas de vacío. Todas las unidades son bidireccionales.Características y ventajas:
- Las unidades de filtración especializadas protegen los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad
- Unidades Millex™ de 50 mm ideales para la protección de líneas de vacío
- Todas las unidades de PTFE hidrófobas Millex™ tienen un flujo bidireccional
Aplicaciones:
Esterilización de gases, protección de líneas de vacío, ventilación de recipientes estériles, esterilización y aclarado de soluciones orgánicas
Especificaciones
ISO 14001: 2004 | |
HB-NPTM | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
Preparación de muestras analíticas | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
NPTM de 1/8 pulg | |
10Pack | |
4 L | |
5 cm |
Natural | |
Sí | |
0,2 μm | |
19,6 cm2 | |
<0,1 ml | |
Manguera dentada escalonada con interior con deslizamiento Luer hembra | |
4,1 bares (60 psi) | |
121 °C | |
50 mm |