Learn More
Merck Filtros Millex™: entrada y salida para tubos de látex
Proteja fuentes de vacío y la ventilación del depósito/biorreactor frente a los daños por contaminación y humedad. Filtros Millex EMD Millipore™: con entrada y salida para tubos de látex de polipropileno resistente y membranas de PTFE hidrófobas. Disponibles en tamaños de poro de 0.2, 0.45 y 1.0 μm.
233.00€ - 1470.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Desechables | Sí |
Para utilizar con (equipo) | Fuentes de vacío para filtrado y ventilación del depósito/biorreactor con preparación de muestras analíticas |
Material (membrana) | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Tamaño de poro | 1,0 μm |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10518242
|
Merck
SLFA05010 |
1,0 μm | 10/paq. |
233.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10278040
|
Merck
SLFA05000 |
1,0 μm | 100/paq. |
1470.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Proteja fuentes de vacío y la ventilación del depósito/biorreactor frente a los daños por contaminación y humedad.Filtros Millex™:con entrada y salida para tubos de látex de polipropileno resistente y membranas de PTFE hidrófobas.Disponible en tamaños de poro de 0,2; 0,45 y 1,0 μm.
- Manguera dentada escalonada con interior con deslizamiento Luer hembra
- Carcasa de polipropileno con membranas PTFE hidrófobas Fluoropore™
- No estériles, esterilizables en autoclave y bidireccionales
- Especificaciones de la unidad de filtro:
- 50 mm de diámetro de filtro
- 71 mm de altura
- Zona de filtración de 19.6 cm 2
- Volumen de proceso de 4 l
- 60 psi de presión de entrada máxima
- 121 °C de temperatura de funcionamiento máxima
- Ideal para:
- Proteger fuentes de vacío frente a la contaminación y la humedad
- Esterilizar el aire ambiente que entra en los fermentadores
- Filtrar el gas de la incubadora para proteger contra la contaminación
- Filtrar el nitrógeno y el aire utilizados para secar las muestras líquidas
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Fuentes de vacío para filtrado y ventilación del depósito/biorreactor con preparación de muestras analíticas | |
1,0 μm | |
Preparación de muestras analíticas | |
Manguera dentada escalonada con Luer-Slip hembra | |
50 mm |
Sí | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
4 L | |
5 cm |