Learn More
Merck Filtros Millex™: entrada y salida para tubos de látex
Proteja fuentes de vacío y la ventilación del depósito/biorreactor frente a los daños por contaminación y humedad. Filtros Millex EMD Millipore™: con entrada y salida para tubos de látex de polipropileno resistente y membranas de PTFE hidrófobas. Disponibles en tamaños de poro de 0.2, 0.45 y 1.0 μm.
Marca:  Merck SLFA05010
201.03 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25020kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10518242
  • 233.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Proteja fuentes de vacío y la ventilación del depósito/biorreactor frente a los daños por contaminación y humedad.Filtros Millex™:con entrada y salida para tubos de látex de polipropileno resistente y membranas de PTFE hidrófobas.Disponible en tamaños de poro de 0,2; 0,45 y 1,0 μm.
Las unidades de filtro de jeringa Millex™ con membrana PES hidrófoba Fluoropore™ o Millipore Express™ PLUS son ideales para la esterilización en línea de gases y la ventilación de recipientes estériles, y los filtros con membrana Fluoropore™ también se pueden utilizar para esterilizar o aclarar soluciones orgánicas. También hay unidades de filtro especializadas para proteger los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad. Las unidades de filtración Millex™ de 50 mm son especialmente útiles para la protección de líneas de vacío. Todas las unidades son bidireccionales.
Características y ventajas:
  • Las unidades de filtración especializadas protegen los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad
  • Unidades Millex™ de 50 mm ideales para la protección de líneas de vacío
  • Todas las unidades de PTFE hidrófobas Millex™ tienen un flujo bidireccional
Aplicaciones:
Esterilización de gases, protección de líneas de vacío, ventilación de recipientes estériles, esterilización y aclarado de soluciones orgánicas
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Fuentes de vacío para filtrado y ventilación del depósito/biorreactor con preparación de muestras analíticas
Politetrafluoroetileno (PTFE)
No estéril
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Millex™
Filtro
50 mm
PTFE (membrana), polipropileno (carcasa)
1,0 μm
Preparación de muestras analíticas
Manguera dentada escalonada con Luer-Slip hembra
10/paq.
4 L
5 cm