Learn More
Merck Papel de filtro para inmunotransferencia Immobilon™
Papel de filtro para transferencia de calidad cromatográfica precortado a los tamaños de western blotting más populares
Marca:  Merck IBFP0813C
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11576335
  • 242.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Papel de filtro de transferencia:
  • Papel de filtro para transferencia de calidad cromatográfica precortado a los tamaños de western blotting más populares.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    8,5 cm
    13,5 cm
    Western blotting; dot/ranura blotting
    550 µm