Learn More
Merck Papel de filtro para inmunotransferencia Immobilon™
Papel de filtro para transferencia de calidad cromatográfica precortado a los tamaños de western blotting más populares
189.00€ - 242.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Western blotting; dot/ranura blotting |
---|---|
Grosor | 550 µm |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11566335
|
Merck
IBFP0785C |
7 cm | 8,4 cm |
189.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11576335
|
Merck
IBFP0813C |
8,5 cm | 13,5 cm |
242.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Grosor: 550 μm
- Superficie: plana
- Color: blanco
Especificaciones
Western blotting; dot/ranura blotting | |
550 µm |