Learn More
Merck Filtros de membrana Express™ PLUS
Las membranas de polietersulfona lisas y blancas proporcionan una filtración ultrarrápida para una gran variedad de aplicaciones
Marca:  Merck GPWP04700
269.11 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.14130kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10228250
  • 370.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las membranas de polietersulfona lisas y blancas proporcionan una filtración ultrarrápida para una gran variedad de aplicaciones
La membrana Millipore Express™ PLUS proporciona una filtración ultrarrápida de medios de cultivo de tejidos, aditivos, tampones y otras soluciones acuosas. Esta membrana de alto rendimiento y baja unión a proteínas también se utiliza en muchos de nuestros dispositivos de filtración estériles listos para su uso.Características y ventajas:•La filtración ultrarrápida y el alto rendimiento reducen el tiempo de proceso •Puede esterilizarse mediante autoclave, óxido de etileno o radiación gamma para aplicaciones de filtración estériles Aplicaciones: Filtración estéril, filtración de tampón, filtración de medios de cultivo de tejidos
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Filtro de pantalla
Poliestersulfona (PES)
No estéril
Proporciona filtración ultrarrápida de medios de cultivo de tejidos, aditivos, tampones y otras soluciones acuosas. Esta membrana se utiliza también en muchos dispositivos de filtración estéril listos para usar.
Plano
Hidrófilo
47 mm
Blanca
Poliestersulfona (PES)
0,22 μm
15 (a 690 Mbar [10 psi])
Hidrófilo
Membranas de filtración
47 mm