Learn More
Merck Filtros de membrana Express™ PLUS
Las membranas de polietersulfona lisas y blancas proporcionan una filtración ultrarrápida para una gran variedad de aplicaciones
131.00€ - 563.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanca
Material Poliestersulfona (PES)
Mojabilidad Hidrófilo
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Diámetro del filtro (métrico) Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro del filtro (métrico) Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
10228250
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
GPWP04700
47 mm 0,22 μm
283.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
10400041
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
GPWP01300
13 mm 0,22 μm
143.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-11-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
10569022
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
GPWP02500
25 mm 0,22 μm
173.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
10054590
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
GPWP09050
90 mm 0,22 μm
313.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
10722151
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
GPWP14250
142 mm 0,22 μm
563.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-11-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
10022433
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
HPWP01300
13 mm 0,45 μm
131.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
10409183
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
HPWP14250
142 mm 0,45 μm
558.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
10764974
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
HPWP09050
90 mm 0,45 μm
263.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
10408023
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
HPWP02500
25 mm 0,45 μm
176.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
10326353
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
HPWP04700
47 mm 0,45 μm
227.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las membranas de polietersulfona lisas y blancas proporcionan una filtración ultrarrápida para una gran variedad de aplicaciones
  • Hidrófilo, alto rendimiento, baja unión de proteínas
  • Grosor: ≥150μm y ≤ 200 μm
  • Esterilización: mediante esterilización en autoclave (121 °C a 1 bar), EO o gamma
  • Endotoxinas bacterianas: 0.5 EU/ml
  • Extraíbles gravimétricos: <1.5 %
  • Caudal: 40 ml/min, cm2 a 2 bar, 25 °C
Aplicaciones:
Proporcionan filtración ultra rápida de medios de cultivo tisular, aditivos, tampones y otras soluciones acuosas. Esta membrana se utiliza también en muchos dispositivos de filtración estéril listos para usar.
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Blanca
Poliestersulfona (PES)
Hidrófilo