Learn More
Merck Filtros de membrana de PVDF Durapore™: hidrófilos: 0.65 μ de tamaño de poro
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
162.00€ - 720.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Blanca |
Tipo de filtro | Filtro de pantalla |
Material | PVDF |
Tamaño de poro | 0,65 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10247950
|
Merck
DVPP04700 |
47 mm | 100Pack |
262.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10617691
|
Merck
DVPP01300 |
13 mm | 100Pack |
162.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10136090
|
Merck
DVPP02500 |
25 mm | 100Pack |
198.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10514764
|
Merck
DVPP08250 |
82 mm | 50Pack |
304.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10429820
|
Merck
DVPP09050 |
90 mm | 50Pack |
377.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10648071
|
Merck
DVPP14250 |
142 mm | 50Pack |
625.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10723131
|
Merck
DVPP00010 |
1 rollo x 3 m (10 pies) |
720.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Grosor medio: 125μm
- Índice de refracción típico: 1.42
- Esterilizables en autoclave
- La forma hidrófila está fabricada con PVDF (fluoruro de polivinilideno modificado); menor unión de proteínas que la nitrocelulosa, el nailon o el PTFE
Aplicaciones:
- Aclarado de aire y otros gases
- Filtración con esterilización de soluciones de proteínas, medios de cultivo de tejidos, aditivos, antibióticos y alcoholes
- Eliminación de partículas; ensayos biológicos (estudios de unión de receptores, precipitados TCA)
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Filtro de pantalla | |
0,65 μm | |
> 6 ml/min x cm2 | |
Membranas de filtración |
Blanca | |
PVDF | |
No estéril | |
Hidrófilo | |
Hidrófilo |