Learn More
Merck Filtros de membrana de PVDF Durapore™: hidrófilos: 0.65 μ de tamaño de poro
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
Marca:  Merck DVPP09050
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10429820
  • 377.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las membranas Durapore™ proporcionan altos caudales y rendimientos, pocos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore™ se une a muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.
    Características y ventajas
  • Disponibles en varios tamaños de poro (tanto en variedades hidrófilas como hidrófobas) para satisfacer sus necesidades de aplicación
  • Los filtros de membrana Durapore™ tienen un bajo nivel de unión de proteínas para minimizar la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
  • Especificaciones
    Especificaciones
    No esterilizable en autoclave
    Blanca
    PVDF
    No estéril
    Hidrófilo
    50/paq.
    Hidrófilo
    90 mm
    14 psi
    Filtro de pantalla
    0,65 μm
    > 6 ml/min x cm2
    50Pack
    Membranas de filtración
    90 mm
    Product Suggestions
    Product Suggestions
    Videos
    SDS
    Documents
    Documents
    Certificates
    Special Offers
    Special Offers