Learn More
Merck Recipientes a presión de dispensación
Retiene el líquido para filtración a través de soportes de filtro accionados por presión, si se conecta a una fuente de presión externa.
1290.00€ - 2700.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | acero inoxidable 316 |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10094670
|
Merck
XX6700P10 |
10 L | 35,2 cm |
2330.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10263541
|
Merck
XX6700P01 |
3,8 L | 21,3 cm |
1290.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10703291
|
Merck
XX6700P20 |
20 L | 59,5 cm |
2700.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10084670
|
Merck
XX6700P05 |
5 l | 24,1 cm |
2295.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Esterilizables en autoclave cuando se ventilan
- Los cierres se aseguran con el bloqueo del asa de leva.
- 316 Cuerpo de acero inoxidable; racores de acero inoxidable; juntas de fluoroelastómero y juntas tóricas; base de caucho de neopreno moldeado
- Conexiones con codos NPTF de 0,25 pulg para entrada y salida (etiquetados); NPFT de 0,25 pulg para manómetro y accesorio de válvula de escape/ventilación
- Presión máxima de entrada: (6,9 bares)
- Temperatura máxima: 121 °C
- Hay disponibles conectores de válvula de escape, manómetro y manguera que cumplen con el código de accesorios.
- El cierre de los accesorios adapta los recipientes para su uso en vacío.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
acero inoxidable 316 | |
No estéril |