Learn More
Merck Recipientes a presión de dispensación
Código de producto. 10703291 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
3,8 L
5 l
10 L
20 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10703291 20 L cada uno
10094670 10 L 1 PCS
10263541 3,8 L 1 PCS
10084670 5 l 1 PCS
4 options
Código de producto. 10703291
Marca: Merck XX6700P20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los recipientes a presión de dispensación retienen el líquido para filtración a través de soportes de filtro accionados por presión si se conectan a una fuente de presión externa.
Los recipientes a presión de dispensación retienen el líquido para filtración a través de soportes de filtro accionados por presión si se conectan a una fuente de presión externa. Los recipientes portátiles están disponibles en capacidades de 5, 10 y 20 litros y 1 galón. Los recipientes cumplen los requisitos del código ASME™-UM.
  • Los cierres se aseguran con el bloqueo del asa de leva.
  • Los recipientes se pueden esterilizar en autoclave cuando se ventilan.
  • Hay disponibles conectores de válvula de escape, manómetro y manguera que cumplen con el código de accesorios.
  • El cierre de los accesorios adapta los recipientes para su uso en vacío.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizable
Para utilizar con (equipo) Filter Holder
Material Acero inoxidable (316)
Esterilidad No estéril
Presión máxima 6,9 bar
Tasa de presión 100 psi
Temperatura máx. (imperial) 249.8°F
Temperatura máx. (métrico) 121 °C
Tipo Recipiente de presión
Volumen (métrico) 20 L
Altura (imperial) 24 in
Altura (métrico) 59,5 cm
Diámetro (imperial) 9,01 in
Diámetro (imperial) interior 9,01 in
Diámetro interior (métrico) 22,9 cm