Learn More
Merck Recipientes a presión de dispensación
Código de producto. 10084670 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
3,8 L
5 l
10 L
20 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10084670 5 l 1 PCS
10094670 10 L 1 PCS
10263541 3,8 L 1 PCS
10703291 20 L cada uno
4 options
Código de producto. 10084670
Marca: Merck XX6700P05
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los recipientes a presión de dispensación retienen el líquido para filtración a través de soportes de filtro accionados por presión si se conectan a una fuente de presión externa.
Los recipientes a presión de dispensación retienen el líquido para filtración a través de soportes de filtro accionados por presión si se conectan a una fuente de presión externa. Los recipientes portátiles están disponibles en capacidades de 5, 10 y 20 litros y 1 galón. Los recipientes cumplen los requisitos del código ASME™-UM.
  • Los cierres se aseguran con el bloqueo del asa de leva.
  • Los recipientes se pueden esterilizar en autoclave cuando se ventilan.
  • Hay disponibles conectores de válvula de escape, manómetro y manguera que cumplen con el código de accesorios.
  • El cierre de los accesorios adapta los recipientes para su uso en vacío.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizable
Para utilizar con (equipo) N/D
Material Acero inoxidable (316)
Esterilidad No estéril
Presión máxima 6,9 bar
Tasa de presión 100 psi
Temperatura máx. (imperial) 249.8°F
Temperatura máx. (métrico) 121 °C
Tipo Recipiente a presión de dispensación
Volumen (métrico) 5 l
Altura (imperial) 10 in
Altura (métrico) 24,1 cm
Diámetro (imperial) 9 in
Diámetro (imperial) interior 9 pulg
Diámetro interior (métrico) 22,9 cm