Learn More
Merck Unidades de filtración para centrifugación Centriprep™
Para el procesamiento de muestras con un alto nivel de solutos
Marca: Merck 4304
Detalles adicionales : Peso : 1.13400kg
Descripción
Para el procesamiento de muestras con un alto nivel de solutos
- Procesamiento rápido de las muestras
- Membrana Ultracel™-YM de alta recuperación
- Ideal para la concentración y purificación de soluciones repletas de partículas o concentraciones altas
- Separe los solutos de bajo peso molecular a partir de caldos de fermentación, medios de cultivo celular y lisados celulares
- Modo de flujo inverso exclusivo con puntos muertos de gran tamaño
- Se utiliza en rotor de cestillos basculantes o ángulo fijo que aceptan tubos de 50 ml
Especificaciones
Verde | |
Celulosa regenerada Ultracel-YM | |
Non-sterile | |
Regenerated Cellulose (RC) | |
Unidad de filtros para centrifugado | |
135 mm |
Single-use | |
10.000 Da | |
2,84 cm2 | |
24/paq. | |
De 12 a 15 ml |