Learn More
Merck Unidades de filtración para centrifugación Centriprep™
Para el procesamiento de muestras con un alto nivel de solutos
349.00€ - 1455.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material (membrana) | Celulosa regenerada Ultracel-YM |
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 2,84 cm2 |
Material de la carcasa | Celulosa regenerada (RC) |
Código de producto | Marca | MWCO | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | MWCO | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10733121
|
Merck
4304 |
10.000 Da | 24/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10278490
|
Merck
4303 |
3.000 días | 96Pack |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10626551
|
Merck
4311 |
50.000 días | 96Pack |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10509412
|
Merck
4307 |
30.000 días | 96Pack |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Para el procesamiento de muestras con un alto nivel de solutos
- Procesamiento rápido de las muestras
- Membrana Ultracel™-YM de alta recuperación
- Ideal para la concentración y purificación de soluciones repletas de partículas o concentraciones altas
- Separe los solutos de bajo peso molecular a partir de caldos de fermentación, medios de cultivo celular y lisados celulares
- Modo de flujo inverso exclusivo con puntos muertos de gran tamaño
- Se utiliza en rotor de cestillos basculantes o ángulo fijo que aceptan tubos de 50 ml
Especificaciones
Sí | |
No estéril | |
Celulosa regenerada (RC) | |
De 12 a 15 ml |
Celulosa regenerada Ultracel-YM | |
2,84 cm2 | |
Filtros para centrífuga | |
135 mm |