Learn More
Merck Filtros desechables Aervent-50
Filtros con grado de esterilización diseñados para aplicaciones esenciales de líneas de gas y ventilación de aire a pequeña escala
Marca: Merck MTGR15000
Detalles adicionales : Peso : 2.95000kg
Descripción
Filtros con grado de esterilización diseñados para aplicaciones esenciales de líneas de gas y ventilación de aire a pequeña escala
- Membrana de PTFE de 50 mm
- hidrófobos
- Caudales y rendimiento elevados, bajo nivel de extraíbles, bajo nivel de emisión de partículas
- Amplia compatibilidad química
Aplicaciones:
Ventilación estéril de recipientes y garrafas, líneas de interrupción de vacío en autoclave, filtración estéril de bajo volumen de fluidos no acuosos, entrada de fermentadores pequeños y filtración de gases de escape
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | |
Polipropileno | |
Ambos lados: Brida sanitaria de 0,75 pulg (18 mm) (TC) | |
Paquete de 100 | |
62 mm |
Sí | |
0,2 μm | |
Ambos lados: Brida sanitaria de 0,75 pulg (18 mm) (TC) | |
Filtro de jeringa |