Learn More
Merck Filtros desechables Aervent-50
Filtros con grado de esterilización diseñados para aplicaciones esenciales de líneas de gas y ventilación de aire a pequeña escala
3125.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Tamaño de poro | 0.2 μm |
Diámetro (métrico) | 62 mm |
Código de producto | Marca | Estilo de entrada | Cantidad | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de entrada | Cantidad | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12831646
|
Merck
MTGR05000 |
Ambos lados: conexión de manguera para 4 tubos de látex de 9,5 mm de DI y Luer slip hembra | Paquete de 100 | Filtro de jeringa |
3125.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12841646
|
Merck
MTGR15000 |
Ambos lados: Brida sanitaria de 0,75 pulg (18 mm) (TC) | Paquete de 100 | Filtro de jeringa |
3125.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Filtros con grado de esterilización diseñados para aplicaciones esenciales de líneas de gas y ventilación de aire a pequeña escala
- Membrana de PTFE de 50 mm
- hidrófobos
- Caudales y rendimiento elevados, bajo nivel de extraíbles, bajo nivel de emisión de partículas
- Amplia compatibilidad química
Aplicaciones:
Ventilación estéril de recipientes y garrafas, líneas de interrupción de vacío en autoclave, filtración estéril de bajo volumen de fluidos no acuosos, entrada de fermentadores pequeños y filtración de gases de escape
Especificaciones
Autoclavable | |
0.2 μm | |
62 mm |