Learn More
Merck Accesorios para recipientes a presión de dispensación
Accesorio para usar con recipientes a presión de dispensación
173.00€ - 2165.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Recipientes a presión de dispensación |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10355091
|
Merck
XX6700035 |
Tubos de conducción |
173.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10717871
|
Merck
XX6700059 |
Junta tórica |
201.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10209101
|
Merck
XX67000PK |
Kit de accesorios para recipientes a presión |
2165.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10518411
|
Merck
XX6700L55 |
Dispositivo de prueba de punto de burbuja |
1915.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Recipientes a presión de dispensación | |
No estéril |