Learn More
Merck Accesorios para recipientes a presión de dispensación
Accesorio para usar con recipientes a presión de dispensación
Marca: Merck XX6700035
160.52 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Recipientes a presión de dispensación | |
125psi | |
Tubos de conducción | |
0,5 in | |
1,27 cm |
Tubos de conducción | |
No estéril | |
125 psi | |
3 m | |
0,5 in |