Learn More
Merck Accesorios para recipientes a presión de dispensación
Accesorio para usar con recipientes a presión de dispensación
Marca: Merck XX67000PK
2011.93 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Recipientes a presión de dispensación | |
Kit de accesorios para recipientes a presión | |
6,3 mm |
Kit de accesorios para recipientes a presión | |
No estéril | |
0,25 in |