Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles Millex™ de 13 mm: membrana de nailon
Carcasa de polipropileno sobremoldeado y diseño optimizado
Marca: Merck SLGNX13TL
305.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Descripción general de los filtros de jeringa Millex™ no estériles con membrana de nailon:- Los filtros de jeringa Millex™ no estériles con membrana de nailon hidrófila son compatibles con una amplia gama de disolventes
- Disponibles en tamaños de poro de 0,20 µm y 0,45 µm y dos diámetros para satisfacer las necesidades de aplicación
- Compatible con soluciones acuosas y orgánicas, ofrece una amplia compatibilidad química y flexibilidad en el laboratorio
- La carcasa de polipropileno ofrece un nivel bajo de extraíbles y amplia compatibilidad química
Aplicaciones: Filtración de muestras antes de UHPLC, HPLC, LC-MS y espectrometría de masas; filtración de disolventes; clarificación de soluciones acuosas y orgánicas
Información de órdenes
Conexiones de entrada y salida: hembra Luer-Lock™/macho Luer Slip.
Especificaciones
Morado | |
Nailon | |
No estéril | |
PP | |
Salida de tubo | |
Filtro de jeringa | |
13 mm |
Sí | |
0,2 μm | |
Preparación de muestras analíticas | |
100/paquete | |
100Pack | |
< 10 ml | |
13 mm |