Learn More
Merck Filtro de jeringa de nailon Millex™-GN, 0,20 μm
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
263.00€ - 2500.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Preparación de muestras analíticas |
Material de la carcasa | PP |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Estilo de salida | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Estilo de salida | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12313710
![]() |
Merck
SLGNX13NL |
13 mm | Luer-Slip macho | 100Pack |
491.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11772524
![]() |
Merck
SLGNX13NK |
13 mm | Luer-Slip macho | 1000/Pk. |
2485.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12521259
|
Merck
SLGNX13TL |
13 mm | Salida de tubo | 100Pack |
374.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10069982
![]() |
Merck
SLGN033NK |
33 mm | Luer-Slip macho | 1000/Pk. |
2500.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10611585
![]() |
Merck
SLGN033NS |
33 mm | Luer-Slip macho | 50/paq. |
263.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10237762
![]() |
Merck
SLGN033NB |
33 mm | Luer-Slip macho | 250/Pk. |
1045.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Descripción general de los filtros de jeringa no estériles Millex™ con membrana de nailon:- Los filtros de jeringa Millex™ no estériles con membrana de nailon hidrófila son compatibles con una amplia gama de disolventes
- Disponibles en tamaños de poro de 0,20 μm y 0,45 μm y dos diámetros para satisfacer las necesidades de aplicación
- Compatible con soluciones acuosas y orgánicas, ofrece una amplia compatibilidad química y flexibilidad en el laboratorio
- La carcasa de polipropileno ofrece un nivel bajo de extraíbles y amplia compatibilidad química
Aplicaciones: filtración de muestras antes de UHPLC, HPLC, LC-MS y espectrometría de masas; Filtración de disolventes; Purificación de soluciones acuosas y orgánicas
Información de órdenes
Conexiones de entrada y salida: hembra Luer-Lock™/macho Luer Slip
Especificaciones
Sí | |
No estéril | |
PP |
0,2 μm | |
Preparación de muestras analíticas | |
Filtro de jeringa |