Learn More
Merck 1225 Muestreo de accesorios y piezas de repuesto del colector de vacío
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Marca:  Merck XX2702509
427.67 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10186470
  • 460.00€ / paquete de 30
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Colector de vacío de muestreo EMD Millipore 1225
No estéril
0,25 in
Junta tórica
Silicona
Ciclones o soportes para filtros de laboratorio
6,3 mm