Learn More
Merck Accesorios para colector de muestreo XX2702550 1225
Tienda Merck Productos
Click to view available options
Tipo:
Ciclones o soportes para filtros de laboratorio
Válvula esférica
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 30
Descripción
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (equipo) | Colector de vacío de muestreo EMD Millipore 1225 |
| Material | Silicona |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Ciclones o soportes para filtros de laboratorio |
| Diámetro (imperial) | 0,25 in |
| Diámetro interior (métrico) | 6,3 mm |