Learn More
Fisherbrand™ Electrode for Comet Assay Tank
Helps to identify cell damage. Fisherbrand™ Electrode for Comet Assay Tank uses a positive or negative charge to push and pull molecules through electrophoresis gel. Electrodes are available for separate purchase.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Description
Para usar con depósitos para ensayo cometa- El electrodo positivo tira de las moléculas a través del gel
- El electrodo negativo empuja las moléculas a través del gel
Spécification
Electroforesis | |
Depósito para ensayo cometa | |
Electrodo positivo | |
1 unidad |