Learn More
Fisherbrand™ Electrodo para depósitos para ensayo cometa
Código de producto. p-6933021 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Electrodo negativo
Electrodo positivo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
15559901 Electrodo negativo cada uno
15569901 Electrodo positivo cada uno
2 options
Código de producto. 15559901
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ayuda a identificar el daño celular. E electrodo para depósitos para ensayo cometa Fisherbrand™ emplea carga positiva o negativa para empujar y tirar de las moléculas a través de gel de electroforesis. Los electrodos se pueden comprar por separado.
Para usar con depósitos para ensayo cometa
  • El electrodo positivo tira de las moléculas a través del gel
  • El electrodo negativo empuja las moléculas a través del gel
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis
Para utilizar con (equipo) Depósito para ensayo cometa
Tipo Electrodo negativo
Cantidad 1 unidad