Learn More
Velp Scientifica™ ECO6 Thermoreactor Articorodal Reducer
Velp Scientifica™ ECO6 Thermoreactor Articorodal Reducer is for use with ECO 6 Thermoreactor.
Marca: Velp Scientifica™ A00001044
Detalles adicionales : Peso : 0.14000kg
Descripción
- Diámetro exterior de 42 mm
- Incluye 3 orificios de 16 mm de diámetro o 1 orificio de 22 mm de diámetro
Especificaciones
DE: 42 mm | |
Termorreactor ECO 6 | |
Tres orificios para tubos de 16 mm |