Learn More
Velp Scientifica™ ECO6 Thermoreactor Articorodal Reducer
Velp Scientifica™ ECO6 Thermoreactor Articorodal Reducer is for use with ECO 6 Thermoreactor.
35.55€
Especificaciones
Descripción | DE: 42 mm |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Termorreactor ECO 6 |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15359634
|
Velp Scientifica™
A00001046 |
Un orificio para tubos de 22 mm |
35.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15339634
|
Velp Scientifica™
A00001044 |
Tres orificios para tubos de 16 mm |
35.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Outer Diamter of 42 mm
- Includes 3 holes 16 mm in diameter or 1 hole 22 mm in diameter
Especificaciones
DE: 42 mm | |
Termorreactor ECO 6 |