missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 100 mm Box Height
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marca: Tenak™ TE11312
Detalles adicionales : Peso : 1.70000kg
Descripción
- Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
- Cabe en cualquier congelador y se puede utilizar con todas las cajas de crioconservación estándar
- Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
- Sin cajas de cartón blanco
- Las sujeciones se expresan en altura por profundidad
Especificaciones
Resistente al agua de mar | |
Cajas (15) | |
Congeladores verticales | |
100 mm (caja) |
3 x 5 | |
Aluminio | |
683 x 139 x 315 mm |