Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 100 mm Box Height
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
78.95€ - 103.00€
Especificaciones
Descripción Resistente al agua de mar
Material Aluminio
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
Altura (métrico) 100 mm (Caja)
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
12402560
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11310
Cajas (10)
92.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12412550
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11294
Cajas (6)
78.95€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12422560
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11312
Cajas (15)
103.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12432550
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11296
Cajas (9)
84.60€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12462550
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11302
Cajas (8)
84.60€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12482550
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11304
Cajas (12)
92.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Made of seawater resistant aluminum
  • Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
  • Racks can be used with all freezer brands
  • Without white cardboard boxes
  • Holds is expressed by Height x Dept
Especificaciones
Especificaciones
Resistente al agua de mar
Aluminio
Congeladores verticales
100 mm (Caja)