Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Microtiter Plates for Upright Freezers
Providing a complete range of racks for microtiter plates in upright freezers. Tenak™ Eco AluRacks for Microtiter Plates for Upright Freezers are stackable for convenience.
Marca: Tenak™ TE15468
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Se pueden utilizar con todos los modelos de congeladores
- Fabricado con aluminio
Especificaciones
Gradilla de placas de microtitulación | |
14 x 5 | |
Aluminio | |
Placas de microtitulación, congeladores verticales | |
450 x 135 x 371 mm | |
371 mm | |
450 mm |
Para estantes de 25 mm de altura | |
Placas (70) | |
Sí | |
1/paquete | |
135 mm | |
25 mm |