Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Microtiter Plates for Upright Freezers
Providing a complete range of racks for microtiter plates in upright freezers. Tenak™ Eco AluRacks for Microtiter Plates for Upright Freezers are stackable for convenience.
162.00€ - 200.00€
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla de placas de microtitulación
Material Aluminio
Apilables
Para utilizar con (equipo) Placas de microtitulación, congeladores verticales
N.° por paquete 1/paquete
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
12408210
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE15402
Placas (52)
162.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12428250
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE15522
Placas (78)
181.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12438270
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE15572
Placas (91)
186.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12448270
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE15574
Placas (112)
200.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12458230
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE15468
Placas (70)
181.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12478220
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE15452
Placas (65)
177.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • A range of sizes available
  • Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
  • Racks can be used with all freezer models
  • Manufactured from aluminum
Especificaciones
Especificaciones
Gradilla de placas de microtitulación
1/paquete
Aluminio
Placas de microtitulación, congeladores verticales
135 mm