Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Microtiter Plates for Upright Freezers
Providing a complete range of racks for microtiter plates in upright freezers. Tenak™ Eco AluRacks for Microtiter Plates for Upright Freezers are stackable for convenience.
Marca: Tenak™ TE15572
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Se pueden utilizar con todos los modelos de congeladores
- Fabricado con aluminio
Especificaciones
Gradilla de placas de microtitulación | |
13 x 7 | |
Aluminio | |
Placas de microtitulación, congeladores verticales | |
630 x 135 x 221 mm | |
221 mm | |
630 mm |
Para estantes de 16 mm de altura | |
Placas (91) | |
Sí | |
1/paquete | |
135 mm | |
16 mm |