Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 50 mm Box Height
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marca:  Tenak™ TE11508
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12462600
  • 65.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
  • Cabe en cualquier congelador y se puede utilizar con todas las cajas de crioconservación estándar
  • Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
  • Sin cajas de cartón blanco estándar
Especificaciones
Especificaciones
Resistente al agua de mar
Aluminio
140 x 140 x 445 mm
Cajas (8)
Congeladores horizontales
50 mm (caja)