Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 50 mm Box Height
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
58.50€ - 69.30€
Especificaciones
Descripción | Resistente al agua de mar |
---|---|
Material | Aluminio |
Para utilizar con (equipo) | Congeladores horizontales |
Altura (métrico) | 50 mm (caja) |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12402600
|
Tenak™
TE11502 |
Cajas (5) |
59.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12402610
|
Tenak™
TE11512 |
Cajas (10) |
68.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12422600
|
Tenak™
TE11504 |
Cajas (6) |
61.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12428120
|
Tenak™
TE11514 |
Cajas (11) |
69.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12442600
|
Tenak™
TE11506 |
Cajas (7) |
63.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12462600
|
Tenak™
TE11508 |
Cajas (8) |
65.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12482590
|
Tenak™
TE11500 |
Cajas (3) |
58.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12482600
|
Tenak™
TE11510 |
Cajas (9) |
67.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Without standard white cardboard boxes
Especificaciones
Resistente al agua de mar | |
Aluminio | |
Congeladores horizontales | |
50 mm (caja) |