Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Chest Freezer, for Microtiterplates, 85 mm Shelf Height
Eco AluRack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.
Marca: Tenak™ TE15214
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
Descripción
- Para uso en congeladores horizontales
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Fabricada en aluminio
Especificaciones
Placas de microtitulación (5) | |
Congeladores horizontales | |
85 mm |
Aluminio | |
135 x 92 x 443 mm |