Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Chest Freezer, for Microtiterplates, 85 mm Shelf Height
Eco AluRack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.
63.60€ - 84.05€
Especificaciones
Material Aluminio
Para utilizar con (equipo) Congeladores horizontales
Altura (métrico) 85 mm
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
12438200
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE15210
Placas de microtitulación (3)
63.60€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12448200
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE15212
Placas de microtitulación (4)
67.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12458200
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE15214
Placas de microtitulación (5)
71.55€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12468200
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE15216
Placas de microtitulación (6)
74.95€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12478200
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE15218
Placas de microtitulación (7)
78.95€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12488200
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE15220
Placas de microtitulación (8)
84.05€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For use in chest freezers
  • Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
  • Constructed of aluminum
Especificaciones
Especificaciones
Aluminio
Congeladores horizontales
85 mm