Learn More
Labcon Eclipse™ Macro 10 mL Pipette Tips
For Popular Macro Pipettors
Marca: Labcon 1029-745-000-9
Detalles adicionales : Peso : 2.72160kg
Descripción
- Punta de pipeta
- Para las macropipetas más populares
- De 5 a 10 ml
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
De 5 a 10 ml | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
155,7 mm | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Haz electrónico | |
36/gradilla; 6 gradillas/caja | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Transparente | |
6,12 in | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Macro | |
36/rack | |
Macropipette | |
Eclipse™ |