Learn More
Labcon Eclipse™ Macro 10 mL Pipette Tips
For Popular Macro Pipettors
69.20€ - 144.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | De 5 a 10 ml |
---|---|
filtradas por | Sin filtro |
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Longitud (imperial) | 6,12 in |
Código de producto | Marca | Envase | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16633882
|
Labcon
1029-740-000-9 |
36/gradilla; 6 gradillas/caja | No estéril |
130.00€
paquete de 216 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16643882
|
Labcon
1029-745-000-9 |
36/gradilla; 6 gradillas/caja | Estéril |
144.00€
paquete de 216 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16653882
|
Labcon
1029-860-000-9 |
250/bolsa; 10 bolsas/caja | No estéril |
69.20€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Pipette Tip
- For Popular Macro Pipettors
- 5-10 mL
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Especificaciones
De 5 a 10 ml | |
Transparente | |
6,12 in | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Esterilizable en autoclave | |
155,7 mm | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Macro | |
Macropipette | |
Eclipse™ |