Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 300 μL Extended Pipette Tips with UltraFine™ Points
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marca: Labcon 1014-965-006-9
Detalles adicionales : Peso : 13.15420kg
Descripción
- Punta de pipeta
- Eclipse™ FlexTop™ extra larga
- Se adapta a las micropipetas más populares de 300 μl
- Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Esterilizable en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
300 μl | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
71,1 mm | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Haz electrónico | |
96 puntas/gradilla; 6 gradillas/paquete; 8 paquetes/caja | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Transparente | |
2,79 in | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Punta UltraFine, FlexTop, extralarga | |
96 puntas/gradilla | |
Pipeta de 300 µl, Universal Fit | |
Eclipse™ |