Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 300 μL Extended Pipette Tips with UltraFine™ Points
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
27.00€ - 47.30€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 300 μl |
---|---|
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Longitud (imperial) | 2,79 in |
Longitud (métrico) | 71,1 mm |
Código de producto | Marca | Envase | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16603852
|
Labcon
1014-260-000-9 |
576 puntas/recarga Eclipse™ de bajos residuos y 10 recargas/caja | No estéril |
27.00€
paquete de 576 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16613852
|
Labcon
1014-800-000-9 |
1000 puntas/bolsa; 10 bolsas/caja | No estéril |
30.20€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16623852
|
Labcon
1014-960-006-9 |
96 puntas/gradilla; 6 gradillas/paquete; 8 paquetes/caja | No estéril |
42.05€
paquete de 576 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16633852
|
Labcon
1014-965-006-9 |
96 puntas/gradilla; 6 gradillas/paquete; 8 paquetes/caja | Estéril |
47.30€
paquete de 576 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Pipette Tip
- Eclipse™ FlexTop™ Extra long
- Fits popular 300 μL Pipettors
- Low mounting and ejection forces less than 3 kg
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Autoclavable
- Made in USA
Especificaciones
300 μl | |
Esterilizable en autoclave | |
71,1 mm | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Punta UltraFine, FlexTop, extralarga | |
No | |
Resina de polipropileno |
Transparente | |
2,79 in | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Sí | |
Eclipse™ |