Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta de 300 μl Eclipse™
Se adapta a las pipetas más usadas de 300 μl
Marca: Labcon™ 1039-800-000-9
Detalles adicionales : Peso : 4.53590kg
Descripción
- Punta biselada
- Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
300 μl | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
52,1 mm | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
En bolsa | |
1000 puntas/bolsa; 10 bolsas/caja | |
Sí | |
Eclipse™ |
Sin filtro | |
Natural | |
2,05 in | |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manejo de líquidos | |
Biselado | |
RT | |
No | |
Resina de polipropileno |