Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta de 300 μl Eclipse™
Se adapta a las pipetas más usadas de 300 μl
24.60€ - 83.15€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 300 μl |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Longitud (imperial) | 2,05 in |
Longitud (métrico) | 52,1 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Manejo de líquidos |
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Formato | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Formato | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16613912
|
Labcon™
1039-960-006-9 |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | Gradilla, 96 | No estéril |
56.95€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16623912
|
Labcon™
1039-965-006-9 |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | Gradilla, 96 | Estéril |
62.45€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16601913
|
Labcon™
1039-800-000-9 |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | En bolsa | No estéril |
24.60€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17587796
|
Labcon™
1039-165-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | En envase individual | Estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
17597796
|
Labcon™
1039-790-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | Gradilla, 192 | No estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
17507806
|
Labcon™
1039-795-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | Gradilla, 192 | Estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Punta de pipeta
- Se adapta a las pipetas más usadas de 300 μl
- Punta biselada
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Esterilizable en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
300 μl | |
2,05 in | |
Manejo de líquidos | |
Sí | |
Eclipse™ |
Esterilizable en autoclave | |
52,1 mm | |
Biselado | |
No | |
Resina de polipropileno |