Learn More
Labcon™ Eclipse™ 250 μL Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
Marca: Labcon™ 1018-790-006-9
Detalles adicionales : Peso : 1.37890kg
Descripción
These pipette tips offer low mounting and ejection forces less than 3 kg.
- Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
250 μl | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
51,3 mm | |
ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas | |
Gradilla, 192 | |
480 puntas/minirecarga, 10 recargas/caja | |
Micropipetas de estilo Rainin™ LTS de 250 μl | |
Eclipse™ |
Sin filtro | |
Transparente | |
2,01 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Manejo de líquidos | |
Punta UltraFine, graduada | |
Sí | |
Sí | |
Resina de polipropileno |